Learn More
Acetato de 2-(2-(4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)etoxi)etilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl Acetate |
| CAS | 2518011-10-2 |
| Fórmula molecular | C12H24N2O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-12(16)18-11-10-17-9-7-14-4-2-13(3-5-14)6-8-15/h15H,2-11H2,1H3 |
| SMILES | CC(OCCOCCN1CCN(CCO)CC1)=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-(2-(4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)etoxi)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 260.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.17 |