Learn More
Acetato de 2-(2-(4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)etoxi)etilo, TRC
Código de producto. 30391926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391926 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30391926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94246510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl Acetate
CAS 2518011-10-2
Fórmula molecular C12H24N2O4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O4/c1-12(16)18-11-10-17-9-7-14-4-2-13(3-5-14)6-8-15/h15H,2-11H2,1H3
SMILES CC(OCCOCCN1CCN(CCO)CC1)=O
Nombre IUPAC Acetato de 2-(2-(4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)etoxi)etilo
Peso molecular (g/mol) 260.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.17