Learn More
2-[2-[(3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-cloropropil]fenil]-2-propanol, TRC
Código de producto. 30357202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30357202 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30357202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3800351MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-[(3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-chloropropyl]phenyl]-2-propanol
CAS 880769-28-8
Fórmula molecular C29 H27 Cl2 N O
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-[(3S)-3-Chloro-3-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]propyl]-α,α-dimethylbenzenemethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C29H27Cl2NO/c1-29(2,33)26-9-4-3-7-21(26)13-17-27(31)23-8-5-6-20(18-23)10-15-25-16-12-22-11-14-24(30)19-28(22)32-25/h3-12,14-16,18-19,27,33H,13,17H2,1-2H3/b15-10+/t27-/m0/s1
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@H](Cl)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2
Nombre IUPAC 2-[2-[(3S)-3-cloro-3-[3-[(E)-2-(7-cloro-2-quinolil)vinil]fenil]propil]fenil]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 476.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.147
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.