Learn More
2-[2-(3-Oxobutil)]-4-{4-[4-(4-hidroxifenil)-piperazin-1-il]-fenil}-2,4-dihidro-[1,2,4-triazol-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(3-Oxobutyl)]-4-{4-[4-(4-hydroxyphenyl)-piperazin-1-yl] |
| CAS | 112559-69-0 |
| Fórmula molecular | C22 H25 N5 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25N5O3/c1-17(28)10-11-27-22(30)26(16-23-27)20-4-2-18(3-5-20)24-12-14-25(15-13-24)19-6-8-21(29)9-7-19/h2-9,16,29H,10-15H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CCN1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[4-(4-hidroxifenil)piperazin-1-il]fenil]-2-(3-oxobutil)-1,2,4-triazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 407.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.1957 |