Learn More
2-[2-(3-metoxifenil)etil]fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenol |
| CAS | 167145-13-3 |
| Fórmula molecular | C15H16O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(3-Methoxyphenethyl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O2/c1-17-14-7-4-5-12(11-14)9-10-13-6-2-3-8-15(13)16/h2-8,11,16H,9-10H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(CCc2ccccc2O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(3-metoxifenil)etil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 228.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.115 |