Learn More
2'-(2,3-Epoxipropoxi)-3-fenilpropiofenona, TRC
Código de producto. 30384009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384009 5 g 5 g
30380190 25 mg -
30383263 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5897005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22525-95-7
Fórmula molecular C18 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 282.33
Sinónimo 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Imp. C (EP), 1-Propanone, 1-[2-(oxiranylmethoxy)phenyl]-3-phenyl- (9CI), Propiophenone, 2'-(2,3-epoxypropoxy)-3-phenyl- (8CI), 2-[[2-(3-Phenylpropanoyl)phenoxy]methyl]oxirane, 2'-(2,3-Epoxypropoxy)-3-phenylpropiophenone
Nombre IUPAC 1-[2-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]-3-fenilpropano-1-uno
SMILES O=C(CCc1ccccc1)c2ccccc2OCC3CO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O3/c19-17(11-10-14-6-2-1-3-7-14)16-8-4-5-9-18(16)21-13-15-12-20-15/h1-9,15H,10-13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1256