Learn More
Ácido 2-(2,3-dihidro-7-metoxi-1H-fenalen-1-il)-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1H-phenalen-1-yl)-benzoic Acid |
| CAS | 1391054-77-5 |
| Fórmula molecular | C21H18O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18O3/c1-24-19-12-10-13-9-11-15(16-7-4-8-18(19)20(13)16)14-5-2-3-6-17(14)21(22)23/h2-8,10,12,15H,9,11H2,1H3,(H,22,23) |
| SMILES | COc1ccc2CCC(c3ccccc3C(=O)O)c4cccc1c24 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(6-metoxi-2,3-dihidro-1H-fenalen-1-il)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 318.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.1256 |