Learn More
Ácido 2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10666323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10666323 1 g 1 g
10291133 250 mg 250 miligramos
10255904 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10666323 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00239DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
CAS 690632-04-3
Fórmula molecular C13H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 261.295
Número MDL MFCD01313483
Clave InChI DCXMMNGTUXDRND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2798545
Nombre IUPAC ácido 2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC3=C(C=C2)OCC3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.3
Porcentaje de pureza 97%