Learn More
Ácido 2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-1,3-tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713843
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10713843 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11376945 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713843 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00242DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 368869-97-0
Fórmula molecular C12H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 247.27
Número MDL MFCD01313485
Clave InChI NOUOFPSRFBTJCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2,3-dihydro-5-benzofuranyl, maybridge1_008369, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2742272
Nombre IUPAC ácido 2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.27
Porcentaje de pureza 97%