Learn More
Sal sódica del ácido 2-(2,3-dihidro-1,3-dioxo-1H-inden-2-il)-6-quinolinesulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,3-Dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)-6-quinolinesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 84864-68-6 |
| Fórmula molecular | C18 H11 N O5 S . Na |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(2,3-Dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)-6-quinolinesulfonic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H11NO5S.Na/c20-17-12-3-1-2-4-13(12)18(21)16(17)15-7-5-10-9-11(25(22,23)24)6-8-14(10)19-15;/h1-9,16H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2nc(ccc2c1)C3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| Nombre IUPAC | sodio;2-(1,3-dioxoinden-2-il)quinolina-6-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 375.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.018 |