Learn More
2-(2,3-diclorfenil)-2-(guanidinilimino)acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,3-Dichlorphenyl)-2-(guanidinimino)acetonitrile |
| CAS | 84689-20-3 |
| Fórmula molecular | C9 H7 Cl2 N5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2EZ)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile, Hydrazinecarboximidamide, 2-[cyano(2,3-dichlorophenyl)methylene]-, 2-[Cyano(2,3-dichlorophenyl)methylene]hydrazinecarboximidamide, (2,3-Dichlorophenyl)(guanidinylimino)acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-6-3-1-2-5(8(6)11)7(4-12)15-16-9(13)14/h1-3H,(H4,13,14,16)/b15-7- |
| SMILES | NC(=N)N\N=C(\C#N)/c1cccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | cianuro de (1E)-N-carbamimidamido-2,3-diclorobencenocarboximidoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 256.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.0079 |