Learn More
2-(2,3-Diclorofenil)-2-oxoacetonitrilo (cianuro de 2,3-diclorobenzoilo), Mikromol™
Código de producto. 30050676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050676 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050676 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0922.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(2,3-Diclorofenil)-2-oxoacetonitrilo (cianuro de 2,3-diclorobenzoilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile
CAS 77668-42-9
Nombres de analitos o componentes 2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C8 H3 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetonitrile, 2,3-dichloro-α-oxo-, 2,3-Dichlorobenzoyl cyanide, 2,3-Dichlorobenzoyl nitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)7(12)4-11/h1-3H
SMILES Clc1cccc(C(=O)C#N)c1Cl
Nombre IUPAC cianuro de 2,3-diclorobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 200.02
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9592 g/mol