Learn More
Ácido 2-(2,3-diclorofenil)-1,3-tiazol-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10382813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10382813 250 mg 250 miligramos
10557563 1 g 1 g
10653635 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10382813 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB02181CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 257876-07-6
Fórmula molecular C10H5Cl2NO2S
Peso molecular (g/mol) 274.115
Clave InChI ANTJCNIMRNBFMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,3-dichlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichloro-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2,3-dichlorophenyl
PubChem CID 2743987
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,3-diclorofenil)-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2, 3-Dichlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.13
Porcentaje de pureza 97%