Learn More
Éster etílico del ácido 2-(2,3,5-tri-O-benzoil-beta-D-ribofuranosil)-4-tiazolcarboxílico, TRC
Código de producto. 30450867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30450867 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30450867 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT767710100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-(2,3,5-Tri-O-benzoyl-Beta-D-ribofuranosyl)-4-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 60084-09-5
Fórmula molecular C32H27NO9S
Cantidad 100 mg
Sinónimo NSC 326396
Fórmula InChI InChI=1S/C32H27NO9S/c1-2-38-32(37)23-19-43-28(33-23)27-26(42-31(36)22-16-10-5-11-17-22)25(41-30(35)21-14-8-4-9-15-21)24(40-27)18-39-29(34)20-12-6-3-7-13-20/h3-17,19,24-27H,2,18H2,1H3/t24-,25-,26-,27-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)c1csc(n1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]2OC(=O)c5ccccc5
Nombre IUPAC 2-[(2R,3R,4R,5R)-3,4-dibenzoiloxi-5-(benzoiloximetil)oxolan-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 601.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 601.1407
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.