Learn More
Éster etílico del ácido 2-((2,3,4-tricloro-6-nitrobencil)amino)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((2,3,4-Trichloro-6-nitrobenzyl)amino)acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2187431-30-5 |
| Fórmula molecular | C13 H12 N2 O14 S2 . 2 Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O14S2.2Na/c16-8-4-6(30(22,23)24)12(20)14(8)28-10(18)2-1-3-11(19)29-15-9(17)5-7(13(15)21)31(25,26)27;;/h6-7H,1-5H2,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCC(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S(=O)(=O)[O-])C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 530.349 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.953 |