Learn More
Éster etílico del ácido 2- 2-(3,4-dihidro-6,7-dimetoxi-4-metil-3-oxo-2-quinoxalinil)etil]amino]carbonil]-hidrazinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(((2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)ethyl)amino)carbonyl)-hydrazinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 132788-57-9 |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2/c1-9(2)11-4-6-12(7-5-11)13-8-10(3)14-15-13/h4-9H,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)c1ccc(cc1)c2cc(C)[nH]n2 |
| Peso molecular (g/mol) | 200.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.131 |