Learn More
2,2',3,4,5,5'-Hexaclorobifenil-3',4',6'-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl-3',4',6'-D3 |
| CAS | 1219798-51-2 |
| Fórmula molecular | C12 D3 H Cl6 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2,2',3,4,5,5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl-3',4',6'-d3, 2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl-3',4',6'-D3, 2,2',3',4',5,5'-Hexachlorobiphenyl-3,4,6-d3, CB 141-d3, PCB 141-d3, 2,2',3,4,5,5'-HexaCB-3',4',6'-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H4Cl6/c13-5-1-2-8(14)6(3-5)7-4-9(15)11(17)12(18)10(7)16/h1-4 H/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(c([2 H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,4-dicloro-2,3,5-trideuterio-6-(2,3,4,5-tetraclorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 363.8967 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.8632 g/mol |
| Mostrar más |