Learn More
Éter de 2,2',3,4,4',5'-hexabromodifenilo, TRC
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | PBDE 138 (2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl Ether) |
| CAS | 182677-30-1 |
| Fórmula molecular | C12 H4 Br6 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | PBDE No. 138, Benzene, 1,2,3-tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)-, 1,2,3-Tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether, BDE 138, PBDE 138, PBDE 138 (2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl Ether), Benzene, 1,2,3-tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)-, 1,2,3-Tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether, 2,2',3,4,4',5'-HexaBDE, BDE 138, PBDE 138 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H4Br6O/c13-5-1-2-9(12(18)11(5)17)19-10-4-7(15)6(14)3-8(10)16/h1-4H |
| SMILES | Brc1cc(Br)c(Oc2ccc(Br)c(Br)c2Br)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-tribromo-4-(2,4,5-tribromofenoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 643.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 637.5362 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?