Learn More
Éter de 2,2',3,4,4',5'-hexabromodifenilo, TRC
Código de producto. 30396297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30396297 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30396297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290735500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 138 (2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl Ether)
CAS 182677-30-1
Fórmula molecular C12 H4 Br6 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo PBDE No. 138, Benzene, 1,2,3-tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)-, 1,2,3-Tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether, BDE 138, PBDE 138, PBDE 138 (2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl Ether), Benzene, 1,2,3-tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)-, 1,2,3-Tribromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether, 2,2',3,4,4',5'-HexaBDE, BDE 138, PBDE 138
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Br6O/c13-5-1-2-9(12(18)11(5)17)19-10-4-7(15)6(14)3-8(10)16/h1-4H
SMILES Brc1cc(Br)c(Oc2ccc(Br)c(Br)c2Br)cc1Br
Nombre IUPAC 1,2,3-tribromo-4-(2,4,5-tribromofenoxi)benceno
Peso molecular (g/mol) 643.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.5362