Learn More
2,2',3,4,4',5,5'-Heptaclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30396425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396425 25 mg
30389071 250 mg
30390996 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH26506025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35065-29-3
Fórmula molecular C12 H3 Cl7
Peso molecular (g/mol) 395.32
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloro-, 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl, 2,3,4,5,2',4',5'-Heptachlorobiphenyl, CB 180, K 180, PCB 180, 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetracloro-5-(2,4,5-triclorofenilo)benceno
SMILES Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 180
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H3Cl7/c13-6-3-8(15)7(14)1-4(6)5-2-9(16)11(18)12(19)10(5)17/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.8054
Porcentaje de pureza >95%