Learn More
Metacrilato de 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutilo, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317486 100 g 100 g
11397476 5 g 5 g
11307486 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09543.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36405-47-7 | C8H8F6O2 | 250.14 g/mol
It is an epoxy thinner and is mainly used as the modifier of the (meth)acrylate resin. Well-defined organic/inorganic hybrid fluorinated star polymers were synthesized via atom transfer radical polymerization (ATRP) of 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl methacrylate (HFBMA) using octa(aminophenyl)silsesquioxane (OAPS) nano-cage as initiator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un diluyente epoxídico y se utiliza principalmente como modificador de la resina de (met)acrilato. Se sintetizaron polímeros tipo estrella fluorados e híbridos orgánicos/inorgánicos bien definidos mediante la polimerización de radicales por transferencia atómica (ATRP) de metacrilato de 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutilo (HFBMA) utilizando la nanojaula de octa(aminofenil)silsesquioxano (OAP) como iniciador.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36405-47-7
Fórmula molecular C8H8F6O2
Peso molecular (g/mol) 250.14
Número MDL MFCD00042311
Clave InChI DFVPUWGVOPDJTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl methacrylate, 1h,1h,3h-hexafluorobutyl methacrylate, hexafluorobutyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, hexafluorobutyl methacrylate polymer, hfbma, acmc-1adv6, ksc489s1j, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, homopolymer
PubChem CID 549772
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutilo
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Nombre de nota stabilized
Densidad 1.352
Punto de ebullición 158°C
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Índice de refracción 1.362
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Beilstein 2725177
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.14
Porcentaje de pureza 96%