Learn More
2,2,3,4,4,4-Hexafluoro-1-butanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488987 25 g 25 g
11478987 5 g 5 g
11498987 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20587.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 382-31-0 | C4H4F6O | 182.065 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 382-31-0
Fórmula molecular C4H4F6O
Peso molecular (g/mol) 182.065
Número MDL MFCD00042309
Clave InChI LVFXLZRISXUAIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,4,4,4-hexafluoro-1-butanol, 1h,1h,3h-hexafluorobutanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutanol-1, 2,2,3,4,4,4-hexafluoro-butan-1-ol, 1-butanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluoro, 1h,1h,3h-perfluorobutan-1-ol, acmc-209iys, cf3cfhcf2ch2oh, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl alcohol
PubChem CID 533990
Nombre IUPAC 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutan-1-ol
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,4,4,4-Hexafluoro-1-butanol
Densidad 1.64
Punto de ebullición 114°C to 116°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Índice de refracción 1.312
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1753872
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.07
Porcentaje de pureza 95%