Learn More
2,2,3,3-tetrametilsuccinonitrilo, TRC
Código de producto. 30455653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455653 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30455653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8898301G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylsuccinonitrile
CAS 3333-52-6
Fórmula molecular C8 H12 N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, Butanedinitrile','tetramethyl- (9CI), Succinonitrile','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, 2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile, 2,3-Dicyano-2,3-dimethylbutane, NSC 39746, Tetramethylsuccinic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-7(2,5-9)8(3,4)6-10/h1-4H3
SMILES CC(C)(C#N)C(C)(C)C#N
Nombre IUPAC 2,2,3,3-tetrametilbutanodinitrilo
Peso molecular (g/mol) 136.194
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1