Learn More
2,2,3,3-tetrametilsuccinimida, TRC
Código de producto. 30135269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135269 250 mg 250 miligramos
30008331 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT305330250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3566-61-8
Fórmula molecular C8 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 155.19
Sinónimo 2,5-Pyrrolidinedione, 3,3,4,4-tetramethyl-, Succinimide, 2,2,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 3,3,4,4-Tetramethyl-2,5-pyrrolidinedione, 2,2,3,3-Tetramethylsuccinimide, NSC 74524, PM 1090
Nombre IUPAC 3,3,4,4-tetrametilpirrolidina-2,5-dión
SMILES CC1(C)C(=O)NC(=O)C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetramethylsuccinimide
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO2/c1-7(2)5(10)9-6(11)8(7,3)4/h1-4H3,(H,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0946
Porcentaje de pureza >95%