Learn More
Ácido 2,2,3,3-tetrametilciclopropanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 15641-58-4 |
| Fórmula molecular | C8H14O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropane-1-carboxylic Acid, 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropylcarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC1(C)C(C(=O)O)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | ácido 2,2,3,3-tetrametilciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 142.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0994 |