Learn More
Ácido 2,2,3,3-tetrametilciclopropanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30413578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30413578 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30413578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT302030250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic Acid
CAS 15641-58-4
Fórmula molecular C8H14O2
Cantidad 250 g
Sinónimo 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropane-1-carboxylic Acid, 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropylcarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,10)
SMILES CC1(C)C(C(=O)O)C1(C)C
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3-tetrametilciclopropano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 142.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0994