Learn More
Ácido 2,2,3,3-tetrametilciclopropanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486026 5 g 5 g
15476026 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60809.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2,2,3,3-tetrametilciclopropanocarboxílico se utiliza para iniciar la síntesis de los compuestos activos del sistema nervioso central.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en metanol, etanol y acetonitrilo.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar con refrigeración. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15641-58-4
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.198
Número MDL MFCD00011538
Clave InChI SFHVXKNMCGSLAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylic acid, tetramethylcyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethyl, 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylicacid, acmc-1c48r, tetramethylcyclopropanecarboxylicacid, 3-carboxy-1,1,2,2-tetramethylcyclopropane, 2,2,3,3-tetramethyl cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane carboxylic acid
PubChem CID 152115
ChEBI CHEBI:39355
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3-tetrametilciclopropano-1-carboxílico
SMILES CC1(C(C1(C)C)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
Punto de fusión 120°C to 121°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in methanol,ethanol and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 97%