Learn More
2,2,3,3-tetrametilciclopropanocarbonilo cloruro (>90%), TRC
Código de producto. 30415080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415080 2.5 g
30412889 1 g
30413751 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3020252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24303-61-5
Fórmula molecular C8H13ClO
Peso molecular (g/mol) 160.64
Nombre IUPAC 2,2,3,3-tetrametilciclopropano-1-cloruro de carbonilo
SMILES CC1(C)C(C(=O)Cl)C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarbonyl Chloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13ClO/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0655