Learn More
2,2,3,3-Tetrametoxibutano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15204268 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15204268 5 g 5 g
15294258 1 g 1 g
15214268 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15204268 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 176798-33-7 | C8H18O4 | 178.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176798-33-7
Fórmula molecular C8H18O4
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD25458126
Clave InChI COEBCOIFCLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butane, 2,2,3,3-tetramethoxy
PubChem CID 10856041
Nombre IUPAC 2,2,3,3-tetrametoxibutano
SMILES COC(C)(OC)C(C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetramethoxybutane
Punto de ebullición 172.0°C to 174.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,3,3-Tetramethoxybutane, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.