Learn More
2,2',3,3'-Tetrahidro-5,5'-Bitieno[3,4-B][1,4]Dioxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2',3,3'-Tetrahydro-5,5'-Bithieno[3,4-B][1,4]Dioxine |
| CAS | 195602-17-6 |
| Fórmula molecular | C12H10O4S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O4S2/c1-3-15-9-7(13-1)5-17-11(9)12-10-8(6-18-12)14-2-4-16-10/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | C1COc2c(O1)csc2c3scc4OCCOc34 |
| Nombre IUPAC | 5-(2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-il)-2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina |
| Peso molecular (g/mol) | 282.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0021 |