Learn More
2,2,3,3-Tetrafluorociclobutanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384056 5 g 5 g
11374056 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19186.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 374-32-3 | C4H4F4O | 144.069 g/mol
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,3,3-tetrafluorociclobutanol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374-32-3
Fórmula molecular C4H4F4O
Peso molecular (g/mol) 144.069
Número MDL MFCD00190085
Clave InChI FNENUTDUAXPVTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3-tetrafluorocyclobutanol, cyclobutanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, cyclobutanol,2,2,3,3-tetrafluoro
PubChem CID 2776621
Nombre IUPAC 2,2,3,3-tetrafluorociclobutan-1-ol
SMILES C1C(C(C1(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Densidad 1.414
Punto de ebullición 155°C to 157°C
Temperatura de inflamación 44°C (111°F)
Índice de refracción 1.368
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 2429286
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.07
Porcentaje de pureza 95%