Learn More
2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol |
| CAS | 76-37-9 |
| Fórmula molecular | C3H4F4O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2 |
| SMILES | OCC(F)(F)C(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 132.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0198 |