Learn More
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617674 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617674 100 g Frasco de vidrio 100 g
10401111 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10617674 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296381000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-37-9 | C3H4F4O | 132.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-37-9
Fórmula molecular C3H4F4O
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00004676
Clave InChI NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol, 1h,1h,3h-tetrafluoro-1-propanol, 1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, tetrafluoropropyl alcohol, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl alcohol, 1,1,3-trihydroperfluoro-1-propanol, unii-rno513716p, 1h,1h,3h-tetrafluoropropanol, wln: q1xffyff
PubChem CID 6441
Nombre IUPAC 2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.4700g/mL
Punto de ebullición 109°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2CHCF2CH2OH
Índice de refracción 1.3200 to 1.322
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 9351
Gravedad específica 1.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido