Learn More
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497204 250 g 250 g
11477204 10 g 10 g
11487204 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21594.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 76-37-9 | C3H4F4O | 132.06 g/mol
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol, is used as an essential fluorinated fine chemical, the main application of TFP is as a dye solvent in CD-R(W) and DVD-R(W) industry. It is also used in making textile treatment agent and pharmaceuticals. This chemical is an ideal replacement for Freon 22 detergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol se utiliza como sustancia química fina fluorada básica. La principal aplicación del TFP es la de disolvente de colorantes en la industria de los CD-R(W) y DVD-R(W). También se utiliza en la fabricación de agentes de tratamiento de textiles y productos farmacéuticos. Esta sustancia química es una alternativa ideal al detergente Freon 22.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-37-9
Fórmula molecular C3H4F4O
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00004676
Clave InChI NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol, 1h,1h,3h-tetrafluoro-1-propanol, 1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, tetrafluoropropyl alcohol, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl alcohol, 1,1,3-trihydroperfluoro-1-propanol, unii-rno513716p, 1h,1h,3h-tetrafluoropropanol, wln: q1xffyff
PubChem CID 6441
Nombre IUPAC 2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Punto de fusión <-70°C
Densidad 1.471
Punto de ebullición 107°C to 109°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Índice de refracción 1.3195
Cantidad 250 g
Número UN UN1987
Beilstein 1738264
Índice Merck 14,9206
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06
Porcentaje de pureza 97%