Learn More
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339295 5 g 5 g
11329295 1 g 1 g
11349295 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16635.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 425-61-6 | C4H6F4O2 | 162.08 g/mol
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol is a reactant used for the enzymic synthesis of silicone fluorinated aliphatic polyester amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol es un reactante utilizado para la síntesis enzimática de amidas de poliéster alifático fluorado de silicona.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 425-61-6
Fórmula molecular C4H6F4O2
Peso molecular (g/mol) 162.08
Número MDL MFCD00042375
Clave InChI CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol
PubChem CID 136270
Nombre IUPAC 2,2,3,3-tetrafluorobutano-1,4-diol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Punto de fusión 80°C to 87°C
Punto de ebullición 110°C to 112°C (13 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1745847
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.08
Porcentaje de pureza 97%