Learn More
Sal sódica de ácido 2,2,3,3-d(4)-3-(trimetilsilil)propiónico, átomo D del + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434130 250 mg 250 miligramos
11471818 1 g 1 g
11481818 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11434130 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14489.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 24493-21-8 | C6H13NaO2Si | 172.267 g/mol
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt is used as a deuterium labeled silane. Also used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de ácido 2,2,3,3-d(4)-3-(trimetilsilil)propiónico se utiliza como silano marcado con deuterio. También se utiliza en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Es higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24493-21-8
Fórmula molecular C6H13NaO2Si
Peso molecular (g/mol) 172.267
Número MDL MFCD00002762
Clave InChI OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
Sinónimo sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
PubChem CID 23688921
Nombre IUPAC sodio; 2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimetilsililpropanoato
SMILES C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt
Punto de fusión >300°C
Notas del porcentaje del ensayo átomo D del ≥98 %
Fórmula lineal (CH3)3SiCD2CD2CO2Na
Cantidad 250 mg
Beilstein 4046239
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt