Learn More
2,2,3,3,9,9,10,10-Octametil-6-(2-propen-1-il)-4,8-dioxa-3,9-disilaundecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-6-(2-propen-1-yl)-4,8-dioxa-3,9-disilaundecane |
| CAS | 168080-93-1 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N O2 . I |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Allyl-2,2,3,3,9,9,10,10-octamethyl-4,8-dioxa-3,9-disilaundecane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12NO2.HI/c1-9(14)15-11-6-5-10-4-3-7-13(2)12(10)8-11;/h3-8H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].CC(=O)Oc1ccc2ccc[n+](C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | acetato de (1-metilquinolin-1-io-7-ilo); yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 329.134 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.991 |