Learn More
2,2', 3,3', 4,4'-Hexaclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30395344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395344 100 mg
30395081 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290825100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38380-07-3
Fórmula molecular C12 H4 Cl6
Peso molecular (g/mol) 360.88
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4'-hexachloro-, 2,2',3,3',4,4'-Hexachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl, 2,3,4,2',3',4'-Hexachlorobiphenyl, CB 128, PCB 128, 2,2',3,3',4,4'-HexaCB
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-4-(2,3,4-triclorofenil)benceno
SMILES Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2Cl
Tekniske data
Nombre del producto químico o material PCB No. 128
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-3-1-5(9(15)11(7)17)6-2-4-8(14)12(18)10(6)16/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.8444
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.