Learn More
2,2',3,3',4,4',6-heptaclorobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PCB No. 171 |
| CAS | 52663-71-5 |
| Fórmula molecular | C12 H3 Cl7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',6-heptachloro-, 2,2',3,3',4,4',6-Heptachloro-1,1'-biphenyl, (±)-PCB 171, 2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphenyl, 2,3,4,2',3',4',6'-Heptachlorobiphenyl, 2,3,4,6,2',3',4'-Heptachlorobiphenyl, PCB 171, 2,2',3,3',4,4',6-HeptaCB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H3Cl7/c13-5-2-1-4(9(16)10(5)17)8-6(14)3-7(15)11(18)12(8)19/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)c2c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,5-tetracloro-4-(2,3,4-triclorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 395.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.8054 |