Learn More
2,2', 3,3', 4,4', 5-Heptacloro-1,1'-bifenilo, TRC
Código de producto. 30401851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401851 25 mg
30390560 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29097325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35065-30-6
Fórmula molecular C12 H3 Cl7
Peso molecular (g/mol) 395.32
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5-heptachloro-, 2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl, 2,3,4,2',3',4',5'-Heptachlorobiphenyl, 2,3,4,5,2',3',4'-Heptachlorobiphenyl, CB 170, PCB 170, 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetracloro-5-(2,3,4-triclorofenilo)benceno
SMILES Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 170
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H3Cl7/c13-6-2-1-4(8(15)10(6)17)5-3-7(14)11(18)12(19)9(5)16/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.8054