Learn More
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodifenil Éter, TRC
Código de producto. 30414888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414888 25 mg
30419158 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO18460025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446255-39-6
Fórmula molecular C12 H2 Br8 O
Peso molecular (g/mol) 801.38
Sinónimo BDE 196
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrabromo-5-(2,3,4,6-tetrabromofenoxi)benceno
SMILES Brc1cc(Br)c(Oc2cc(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 196 (2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl Ether)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H2Br8O/c13-3-1-5(15)12(11(20)8(3)17)21-6-2-4(14)7(16)10(19)9(6)18/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 793.3573
Porcentaje de pureza >95%