Learn More
Metracrilato de 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentilo, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338585 5 g 5 g
11348585 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12044.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 355-93-1 | C9H8F8O2 | 300.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-93-1
Fórmula molecular C9H8F8O2
Peso molecular (g/mol) 300.15
Número MDL MFCD00039278
Clave InChI ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,5h-octafluoropentyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl methacrylate, octafluoropentyl methacrylate, 1h,1h,5h-perfluoropentyl methacrylate, 1h,1h,5h-octafluoropentyl methacrylate stabilized with mehq, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ester, methacrylic acid 1h,1h,5h-perfluoropentyl ester, methacrylic acid 1h,1h,5h-octafluoropentyl ester, octafluoropentyl methacrylate polymer, 1h,1h,5h-octafluoropentylmethacrylate
PubChem CID 67739
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
Nombre de nota stabilized
Densidad 1.432
Punto de ebullición 178°C to 179°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.36
Cantidad 5 g
Beilstein 1801409
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.15
Porcentaje de pureza 98%