Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol |
| CAS | 355-80-6 |
| Fórmula molecular | C5H4F8O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H,1H,5H-Perfluoropentan-1-ol, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol (ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoropentan-5-ol, 1,1,5-Trihydro-1-hydroxyperfluoropentane, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentan-1-ol, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentyl alcohol, 1,1,5-Trihydroperfluoropentan-1-ol, 1,1,5-Trihydroperfluoropentanol, 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol, 1H,1H,5H-Octafluoro-n-pentanol, 1H,1H,5H-Perfluoro-1-pentanol, 1H,1H,5H-Perfluoropentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanol, NSC 114, α,α,ω-Trihydroperfluoropentanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4F8O/c6-2(7)4(10,11)5(12,13)3(8,9)1-14/h2,14H,1H2 |
| SMILES | OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octofluoropentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 232.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0134 |