Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460621 25 g 25 g
11470621 100 g 100 g
11480621 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460621 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20108.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 355-80-6 | C5H4F8O | 232.07 g/mol
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol is used as a cosurfactant in the synthesis of silver and silver iodide nanocrystals. It was also used in the synthesis of Ag2S nanocrystals with a characteristic surface plasmon resonance absorption at 330nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol se utiliza como cosurfactante en la síntesis de nanocristales de yoduro de plata y plata. También se utilizó en la síntesis de nanocristales de Ag2S con una absorción de resonancia plasmática superficial característica de 330 nm.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de fuentes de aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-80-6
Fórmula molecular C5H4F8O
Peso molecular (g/mol) 232.07
Número MDL MFCD00039631
Clave InChI JUGSKHLZINSXPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol, 1h,1h,5h-octafluoro-1-pentanol, 1-pentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 1,1,5-trihydrooctafluoropentyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanol, 1,1,5-trihydrooctafluoropentan-1-ol, unii-d05k8ejx15, 1h,1h,5h-octafluoropentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl alcohol, alpha,alpha,omega-trihydroperfluoropentanol
PubChem CID 9641
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-Octofluoropentan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
Punto de fusión <-50°C
Densidad 1.667
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.318
Cantidad 25 g
Beilstein 1773494
Índice Merck 14,6746
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H,1H,5H-Octafluoropentan-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,5H-Octafluoropentan-1-ol