Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399225 5 g 5 g
11309235 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399225 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16560.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 355-74-8 | C6H6F8O2 | 262.099 g/mol
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,3,3,4,4,5,5-cctafluoro-1,6-hexanediol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-74-8
Fórmula molecular C6H6F8O2
Peso molecular (g/mol) 262.099
Número MDL MFCD00069087
Clave InChI NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1,6-hexanediol, 1,6-dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1,6-hexanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexan-1,6-diol, acmc-1code, nhekbxplfjssbz-uhfffaoysa, 2,2,3,3,4,4,5,5octafluoro-1,6-hexanediol
PubChem CID 136181
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexano-1,6-diol
SMILES C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Punto de fusión 67°C to 70°C
Punto de ebullición 100°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1784039
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1
Porcentaje de pureza 97%