Learn More
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonaclorobifenilo (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PCB No. 206 |
| CAS | 40186-72-9 |
| Fórmula molecular | C12 H Cl9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl','2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonachloro-, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl, 2,3,4,5,6,2',3',4',5'-Nonachlorobiphenyl, CB 206, PCB 206, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonaCB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12HCl9/c13-3-1-2(5(14)9(18)6(3)15)4-7(16)10(19)12(21)11(20)8(4)17/h1H |
| SMILES | Clc1cc(c(Cl)c(Cl)c1Cl)c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentacloro-6-(2,3,4,5-tetraclorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 464.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 459.7275 |