Learn More
2,2', 3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Decaclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30134898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134898 250 mg 250 miligramos
17918019 50 mg 50 miligramos
17948549 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD198008250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-24-3
Fórmula molecular C12 Cl10
Peso molecular (g/mol) 498.66
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decachloro-, Biphenyl, decachloro- (6CI,7CI,8CI), 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4', 5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl, CB 209, DCB, Decachlorobiphenyl, PCB 209, Perchlorobiphenyl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro-6-(2,3,4,5,6-pentaclorofenil)benceno
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 209
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.6885
Porcentaje de pureza >95%