Learn More
Hidrato de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutiraldehído, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324344 1 g 1 g
11334344 5 g 5 g
11344344 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324344 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00875.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 375-02-0 | C4HF7O | 198.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-02-0
Fórmula molecular C4HF7O
Peso molecular (g/mol) 198.04
Número MDL MFCD00039731
Clave InChI IQJZGNJYXIIMGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluorobutyraldehyde, butanal, heptafluoro, butyraldehyde, heptafluoro, heptafluorobutyraldehyde, tech., perfluorobutanal, perfluorobutyraldehyde, c3f7cho, heptafluoro-n-butyraldehyde, butanal,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67809
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanal
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate
Índice de refracción 1.32
Cantidad 1 g
Beilstein 1367365
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.04 (Anhydrous)
Grado Técnico