Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10222912 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10222912 1 g Frasco de vidrio 1 g
10792833 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10222912 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368770010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 374-99-2 | C4H4F7N | 199.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374-99-2
Fórmula molecular C4H4F7N
Peso molecular (g/mol) 199.07
Número MDL MFCD00014817
Clave InChI WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67807
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-amina
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4930g/mL
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CF2CF2CH2NH2
Índice de refracción 1.2960 to 1.298
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.493
Sinónimo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.