Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393736 5 g 5 g
11383736 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11393736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16776.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 374-99-2 | Molecular Formula: C4H4F7N | Molecular Weight: 199.072 g/mol
La 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutilamina se utiliza como producto farmacéutico intermedio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 374-99-2
Fórmula molecular C4H4F7N
Peso molecular (g/mol) 199.072
Número MDL MFCD00014817
Clave InChI WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67807
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-amina
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Densidad 1.493
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Índice de refracción 1.304
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1761906
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.07
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación